Merck
W313408
Sigma-Aldrich
2-Isobutylthiazole
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NS
CAS番号:
分子量:
141.23
FEMA番号:
3134
EC Number:
欧州評議会番号:
4143
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.013
NACRES:
NA.21
官能:
green; vegetable; tomato
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; tomato
SMILES記法
CC(C)Cc1nccs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-6(2)5-7-8-3-4-9-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI Key
CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Isobutylthiazole is a volatile organic component found in fresh tomatoes. It is used as a flavoring agent in food industries because of its characteristics odor of ripe tomatoes.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W313408-BULK-K:
W313408-5KG-K:
W313408-SAMPLE-K:
W313408-VAR-K:
W313408-SAMPLE:
W313408-5KG:
W313408-100G-K:4548173975283
W313408-100G:
W313408-250G:
W313408-1KG-K:4548173975290
W313408-1KG:
W313408-250G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile compounds of traditional and virus-resistant breeding lines of Muchamiel tomatoes
Alonso A, et al.
European Food Research and Technology, 230(2) (2009)
The chemistry of fresh tomato flavor.
Yilmaz, E.
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25(3), 149-155 (2001)
Flavor of tomato and tomato products.
Food Reviews International, 2(3), 309-351 (1986)
B V Burger et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 43(9-10), 731-736 (1988-09-01)
2-Isobutyl-1,3-thiazole and its 4,5-dihydro derivative were identified in the preorbital gland secretions of the grey duiker, Sylvicapra grimmia, and the red duiker, Cephalophus natalensis, but are absent from the preorbital secretion of the blue duiker, C. monticola. These two compounds
Flavor chemistry of tomato volatiles.
Journal of Food Science, 35(5), 519-530 (1970)