由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty
SMILES記法
CCCCC(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-9(4-2)7-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
PWKJMPFEQOHBAC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W380008-BULK-K:
W380008-SAMPLE:
W380008-25G:
W380008-SAMPLE-K:
W380008-1KG:
W380008-1KG-K:
W380008-VAR-K:
W380008-25G-K:4548173980393
W380008-100G:
W380008-100G-K:4548173980386