由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; sweet
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ベンズアルデヒドの二重作用:緑膿菌バイオフィルムの制御におけるクオラムセンシングの抑制と抗生物質効力の強化:この研究では、シリンガアルデヒドおよびその他のベンズアルデヒド類が、緑膿菌バイオフィルムのクオラムセンシングを阻害し、抗生物質の効力を高めるという二重の作用を調査し、抗菌療法への応用の可能性を示しています(Leitão et al., 2024)。
- GLP-1 受容体のアゴニストとしてのシリンガアルデヒドの開発による動物モデルにおける糖尿病性疾患の緩和:この研究では、GLP-1 受容体の新規アゴニストとしてのシリンガアルデヒドの開発に焦点を当て、動物モデルにおける糖尿病性疾患の緩和に大きな可能性があることを示しています(Lee et al., 2024)。
- 混合芳香族カルボニル光増感剤の水相光反応が、単一システムよりも酸素化かつ酸化された二次有機エアロゾル(SOA)を多く生成:この研究では、混合芳香族カルボニル光増感剤の一種であるシリンガアルデヒドが、高度に酸素化・酸化された二次有機エアロゾルの生成につながり、大気化学と大気品質に影響を与えることが明らかになりました(Mabato et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W404926-100G:4548173343747
W404926-VAR:
W404926-BULK:
W404926-1KG:4548173343754
W404926-5KG:4548173343761
W404926-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック