由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥93%
光学活性
[α]20/D −140°, c = 10 in ethanol
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; minty; spicy
SMILES記法
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activities of the Essential Oil of Tagetes parryi A. Gray (Asteraceae) and Verbenone.: This article reports on the anti-inflammatory and pain-relief effects of (1S)-(−)-Verbenone as part of the essential oil of Tagetes parryi, suggesting potential therapeutic applications for pain management and inflammation (González-Velasco et al., 2022).
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W506907-1KG-K:
W506907-SAMPLE-K:
W506907-1KG:
W506907-100G-K:
W506907-SAMPLE:
W506907-BULK-K:
W506907-100G:
W506907-VAR-K:
W506907-5KG:
W506907-5KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)