Merck
G005077
GCによるベルベノンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: S(-)-verbenone
peak 2: R(+)-verbenone
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-TA.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)