物質
borosilicate glass bottle
詳細
USP Type I
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
キャパシティ
10 mL
直径× H
25 mm × 54 mm
容量
10 mL
色
clear
フィッティング
opening for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック