Merck
Z247804
Scienceware® Fritware® porous rods
diam. × L 1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
PE (Linear)
メーカー/製品名
Bel-Art
パラメーター
93 °C temperature (200°F)
直径× L
1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
ポアサイズ
90-130 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどの酸、塩基、および80°C未満の多くの有機溶媒に耐性があります。多孔性媒体で大きな水流量を得るには、真空または加圧が必要です。ロッドをアルコールに浸して、一時的に親水性を持たせることができます。さらに恒久的な親水状態にするには、濃H2SO4に浸します。
法的情報
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)