安全性情報
Z264415
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (PTFE coated tip)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
needle type fixed
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81050
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)