Merck
Z544817
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-efficiency variable take off head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
蒸気は蒸留塔から取り出しヘッド部の上側の孔を通り、コンデンサーに入ります。凝縮された液体は横の保存フラスコに排出するか(PTFEバルブを開ける)、またはヘッドの下部にあるスロットを通して蒸留塔に戻します(PTFEバルブを閉める)。上下のSTジョイントによって、様々な蒸留塔とコンデンサーに合わせて取り出しヘッド部を利用できます。精度の高いPTFEバルブ、また真空/パージホースとPTFE栓の接続が特長です。
浸漬長50 mmの温度計をお勧めします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)