Merck
860686P
Avanti
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9
Avanti Research - A Croda Brand (860686P), powder
別名:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H68D9N2O6P
CAS番号:
分子量:
698.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860686P)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-37(41)36(35-46-47(43,44)45-34-33-40(3,4)5)39-38(42)32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h29,31,36-37,41H,6-28,30,32-35H2,1-5H3,(H-,39,42,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI Key
LQINJRUGTUOHGS-FCYKJDIASA-N
関連するカテゴリー
詳細
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9 is a deuterated derivative of 15:0 SM(d18:1/15:0). SM(d18:1/15:0) is composed of a pentadecanoic acid chain and a sphingosine backbone. Sphingomyelin is a major phospholipid in the plasma membrane of eukaryotic cells. It is found at higher concentrations in brain, ocular lenses and peripheral nervous tissues.
生物化学的/生理学的作用
Sphingomyelin (SM) regulates the cholesterol distribution and cholesterol homeostasis in cells. It is a precursor of sphingolipid signaling molecules.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860686P-1MG:
860686P-BULK:
860686P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The functional role of sphingomyelin in cell membranes
Slotte J P and Ramstedt B
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(10), 977-981 (2007)