安全性情報
900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
別名:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O2
CAS番号:
分子量:
300.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 900411E
濃度
1 mg/mL (900411E-1mg)
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It is composed of 20-carbon chain fatty acid. ARA is found in fish, eggs, poultry and sea food. It is present abundantly in phospholipids of cell membranes.
生物化学的/生理学的作用
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.
包装
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (900411E-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900411E-1MG:4548173355221
900411E-BULK:
900411E-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)