安全性情報
05-386
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, V284
別名:
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
V284, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse, rabbit, chicken
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
91
製品名
Anti-Vinculin Antibody, clone V284, clone V284, Upstate®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V284, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse, rabbit, chicken
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
特異性
Vinculin
免疫原
ヒトビンキュリン
アプリケーション
抗ビンキュリン抗体、クローンV284は、Vinculinのレベルを検出できます。IP、WB、IHにおける使用に関して発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
ヒトA431細胞のRIPAライセート、ニワトリ胚線維芽細胞(CEF)またはマウス3T3/A31線維芽細胞からのライセートにおいてイムノブロッティングによりルーチン評価済み
ターゲットの説明
117kDa
物理的形状
0.05% sodium azide、1mg/ml BSA含有PBS(pH 7.4)
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-386:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul G Leonard et al.
Nature chemical biology, 12(12), 1053-1058 (2016-10-25)
Despite being crucial for energy generation in most forms of life, few if any microbial antibiotics specifically inhibit glycolysis. To develop a specific inhibitor of the glycolytic enzyme enolase 2 (ENO2) for the treatment of cancers with deletion of ENO1
X Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(32), 30285-30292 (2001-05-31)
The L-type calcium channel is the major calcium influx pathway in vascular smooth muscle and is regulated by integrin ligands, suggesting an important link between extracellular matrix and vascular tone regulation in tissue injury and remodeling. We examined the role
Unique morphology and focal adhesion development of valvular endothelial cells in static and fluid flow environments.
Butcher, JT; Penrod, AM; Garcia, AJ; Nerem, RM
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology null
Temperature dependent specific heat capacity (Cp) of G-actin and talin or talin-vinculin bound to G-actin.
W H Goldmann et al.
Biochemical Society transactions, 20(3), 273S-273S (1992-08-01)
Zeinab Chitforoushzadeh et al.
Science signaling, 9(431), ra59-ra59 (2016-06-09)
Signal transduction networks coordinate transcriptional programs activated by diverse extracellular stimuli, such as growth factors and cytokines. Cells receive multiple stimuli simultaneously, and mapping how activation of the integrated signaling network affects gene expression is a challenge. We stimulated colon