主要文書
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
別名:
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9ClN2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
216.67 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
223-325-1
NACRES:
NA.21
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
有効性
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
215-220 °C (decomposition)
かさ密度
370 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[n+H]1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI Key
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator: passes test
Sensitivity test (at Iron II ions): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.