組成
Eosin G, 0.1-1%
Ethanol, 50-70%
Methanol, 10-20%
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
The 500 ml bottle provides 1500 - 2000 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Nuclei: blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm: blue-green
Eosinophilic cytoplasm: pink
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1092720500:
1092720503:
CO1C1092721000:
GT11092721022:
1092722503:
EC11092721022:
1092721022MD:
1092721003:
CL11092721022/1:
1092720004:
1092720500MD:
1092721022:
EC1E1092721000:
1092722500:
1092722500MD:
1092729026:
1092720000:
1092721000:
1092729025:
PE11092721022/20:
GT11092721002:
1092721023:
試験成績書(COA)