Merck
1.11732
Sigma-Aldrich
トリパンブルー
for microscopy
別名:
ダイレクトブルー14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C34H24N6O14S4Na4
CAS番号:
分子量:
960.81
カラーインデックス番号:
23850
Beilstein:
4360496
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
EC Index Number:
200-786-7
品質水準
フォーム
solid
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
10 g/L
かさ密度
800 kg/m3
εmax
650-820 at 590-600 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trypan blue (C.I. 23850) for microscopy, is a dry dye for the preparation of a color staining solution, staining histological sample material of human origin, e.g. trichrome staining in collagenous connective tissue.
The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
アナリシスノート
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 590 - 600 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 650 - 820
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.