製品名
Etomoxir, A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL (or water)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
InChI Key
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
236020-5MG:
236020-MG:
試験成績書(COA)