製品名
α-Iodoacetamide, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
品質水準
詳細
RTECS - AC4200000
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
methanol: 1:20
DMF: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
cysteine proteases
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407710-0GM:
407710-GM:
407710-500GM:
407710-25GM:
試験成績書(COA)