product name
MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, InSolution, ≥95%, reversible proteasome inhibitor
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−70°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
IKK
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
474788-10MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.