安全性情報
8.00202
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
for synthesis
別名:
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-385-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
325 °C
有効性
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体