主要文書
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Bromobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Br)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
185.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
214-365-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
bp
123-125 °C/31 hPa
mp
55-58 °C
転移温度
flash point 108 °C
密度
1.85 g/cm3
かさ密度
670 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI Key
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup