安全性情報
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
別名:
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-926-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
動粘度
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-57 °C
転移温度
flash point 100 °C
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI Key
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
アナリシスノート
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - open cup
引火点(℃)
101 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体