安全性情報
8.14325
Sigma-Aldrich
Silver trifluoromethanesulfonate
for synthesis
別名:
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CAgF3O3S
CAS番号:
分子量:
256.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
220-882-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
356 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ag+].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3