安全性情報
8.14536
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
別名:
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-528-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
449 °C
有効性
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 8 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Isobuthyl methyl ketone (GC, area%): ≤ 10.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体