主要文書
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
別名:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2O3
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-518-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
199-202 °C (decomposition)
かさ密度
380 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3