主要文書
8.14692
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate
for synthesis
別名:
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H49NO3S
CAS番号:
分子量:
455.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-324-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
675 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
245-250 °C
溶解性
10 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;
InChI Key
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3