主要文書
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
別名:
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
206.03
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
溶解性
1.25 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3