アッセイ
≥97.0% (GC)
bp
173-176 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 77 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N](C1CCCCC1)[C]
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
InChI Key
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体