主要文書
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
別名:
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9BrO2
CAS番号:
分子量:
181.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
208-609-5
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 52 °C
密度
1.39 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
51 °C - closed cup