安全性情報
8.21233
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenol
for synthesis
別名:
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-769-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.009 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
421 °C
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
転移温度
flash point 131 °C
溶解性
40 g/L
密度
1.55 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI Key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1