安全性情報
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
別名:
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-514-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.52 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.00 % (v/v)
転移温度
flash point 93 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体