安全性情報
CBL66
Sigma-Aldrich
抗心房性ナトリウム利尿ペプチド抗体、クローンA6
clone A6, Chemicon®, from mouse
別名:
ANP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A6, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... NPPA(4878)
特異性
ANP(全分子および残基4-28)
融合パートナー:NSO骨髄腫細胞株
免疫原
ANP/BSAコンジュゲート
アプリケーション
この抗心房性ナトリウム利尿ペプチド抗体、クローンA6を用いた心房性ナトリウム利尿ペプチドの検出は、IH(P)、RIAでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ホルモン・受容体
競合ラジオイムノアッセイ
(環状GMPと組み合わせることのある循環ANP濃度の臨床測定)
血漿抽出を行わない液相アッセイ
ホルマリン固定ワックス包埋組織の染色
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10mMアジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水に1mgの濃度で含まれています。 各ラボが、特定の用途に使用する最適なワーキング抗体価を決定することをお勧めします。
フォーマット:精製
保管および安定性
購入後1か月以内に使用する場合は+4°Cで保存し、長期保存には抗体を少量ずつに分注して-20°Cで保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL66:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Farina-Lipari et al.
European journal of histochemistry : EJH, 47(2), 133-138 (2003-06-05)
In this work, we showed the presence of atrial natriuretic factor (ANF) in human prostate and compared its localisation in normal and hyperplastic conditions. ANF was localised in epithelial and stromal cells, being increased in hyperplasia, mainly in the stromal
Assessment of embryonic myocardial cell differentiation using a dual fluorescent reporter system.
McMullen, NM; Zhang, F; Pasumarthi, KB
Journal of Cellular and Molecular Medicine null
Expression of natriuretic peptide in ventricular myocardium of failing human hearts and its correlation with the severity of clinical and hemodynamic impairment.
Arbustini, E, et al.
The American Journal of Cardiology, 66, 973-980 (1990)
Resident stem cells in the myocardium of patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy.
T V Sukhacheva,Yu A Chudinovskikh,M V Eremeeva,M V Samsonova,A L Chernyaev,R A Serov,L A Bockeria
Bulletin of experimental biology and medicine null
Martijn Wehrens et al.
Cell reports, 39(6), 110809-110809 (2022-05-12)
Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a genetic heart disease that is characterized by unexplained segmental hypertrophy that is usually most pronounced in the septum. While sarcomeric gene mutations are often the genetic basis for HCM, the mechanistic origin for the heterogeneous