product name
Fibronectin 120 kDa α Chymotryptic Fragment (Cell Attachment region), Human purified,
由来生物
human
品質水準
形状
lyophilized
分子量
120 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
Contains the cell attachment region of the fibronectin molecule.
アプリケーション
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
F1904:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.