クローン
5A9, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
特異性
GABA特異的で、他のアミノ酸と交差反応しません。
免疫原
グルタルアルデヒドでBSAに結合したGABA。
アプリケーション
凍結切片の免疫組織染色(灌流固定の場合)。パラフィン切片の固定液にはグルタルアルデヒドを添加する必要があります:希釈倍率1:200~1:400。 典型的な固定液は、4%PFA、1%グルタルアルデヒドを含有する0.1 Mリン酸ナトリウム緩衝液(pH 7.3)です。
低分子量(103 Da)であるためイムノブロッティングは推奨されません。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
低分子量(103 Da)であるためイムノブロッティングは推奨されません。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗GABA抗体クローン5A9はGABAの量を検出します;公表済み;ELISA、IH、WBにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
神経伝達物質および受容体
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA
精製マウスモノクローナル抗体、1% BSAおよび保存剤として0.1%アジ化ナトリウムを含有するPBS(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で最長6ヵ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
対照
骨髄芽球、リンパ球、赤芽球
骨髄芽球、リンパ球、赤芽球
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB316:
試験成績書(COA)
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 18(2), 315-330 (2007-05-23)
Although neocortical GABAergic (gamma-aminobutyric acidergic) interneurons have been the focus of intense study, especially in the rat, a consensus view of the functional diversity and organization of inhibitory cortical neurons has not yet been achieved. To better analyze GABAergic neurons
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(3), 485-502 (2018-11-28)
It is well known that the posterior parietal cortex (PPC) and frontal motor cortices in primates preferentially control voluntary movements of contralateral limbs. The PPC of rats has been defined based on patterns of thalamic and cortical connectivity. The anatomical
Frontiers in neuroanatomy, 10, 106-106 (2016-11-29)
Over recent years, the seven-spot archerfish (Toxotes chatareus) has emerged as a new model for studies in visual and behavioral neuroscience thanks to its unique hunting strategy. Its natural ability to spit at insects outside of water can be used
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 46(8), 685-692 (2010-07-16)
A very small population of choline acetyltransferase (ChAT) immunoreactive cells is observed in all layers of the adult hippocampus. This is the intrinsic source of the hippocampal cholinergic innervation, in addition to the well-established septo-hippocampal cholinergic projection. This study aimed
The Journal of comparative neurology, 522(9), 2164-2178 (2014-03-19)
The 53 kDa insulin receptor substrate protein (IRSp53) is highly enriched in the brain. Despite evidence that links mutations of IRSp53 with autism and other neuropsychiatric problems, the functional significance of this protein remains unclear. We used light and electron