クローン
570-12G, monoclonal
570-7A, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
特異性
ムンプスに特異的であり、ムンプスENDERS株に反応することが示されています。
免疫原
エピトープ:融合タンパク質
アプリケーション
1:1,000~3,000でのEIA。
1:1,000~3,000での免疫蛍光。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
1:1,000~3,000での免疫蛍光。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ムンプスブレンド抗体、融合タンパク質、クローン570-7A、570-12Gは、ムンプスブレンドに対する抗体であり、ELISA、IF、WBに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
0.25 M NaClおよび0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02 Mリン酸緩衝液中。
フォーマット:精製
保管および安定性
+2~8℃で最長12カ月間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB846:
試験成績書(COA)
Mumps and diabetes.
Monthly bulletin of the Ministry of Health and the Public Health Laboratory Service null
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25(7), 907-907 (2018-12-07)
Mumps used to affect children between 2 and 15 years old. The mumps-measles-rubella (MMR) vaccine is available, with vaccine coverage rate of about 85% after two vaccine doses. Recently new mumps outbreaks have emerged in highly vaccinated populations; the causes for
Journal of virology, 91(18) (2017-07-01)
The mumps virus (MuV) small hydrophobic protein (SH) is a type I membrane protein expressed in infected cells. SH has been reported to interfere with innate immunity by inhibiting tumor necrosis factor alpha (TNF-α)-mediated apoptosis and NF-κB activation. To elucidate
Journal of clinical microbiology, 35(8), 2076-2082 (1997-08-01)
Multiple-target (multiplex) reverse transcription-PCR (RT-PCR) for detection, typing, and subtyping of the hemagglutinin gene of influenza type A (H3N2 and H1N1) and type B viruses was developed and applied prospectively to virological surveillance of influenza in England in the 1995-1996