安全性情報
MABN755
Sigma-Aldrich
抗TREM-2抗体 クローン78
clone 78, from rat
別名:
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
78, monoclonal
application:
FACS
ICC
IP
WB
inhibition assay
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
citations:
3
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
78, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TREM2(54209)
詳細
TREM-2は、別名でTriggering receptor expressed on myeloid cells 2またはTriggering receptor expressed on monocytes 2とも呼ばれ、遺伝子Trem2/Trem2a/Trem2b/Trem2cにコードされています。TYROBPと受容体シグナル伝達複合体を形成し、マクロファージや樹状細胞における免疫応答の活性化を引き起こすタンパク質です。また、慢性炎症にも関与している可能性があり、炎症性ケモカインやサイトカインではなく構成的な物質の産生を刺激すると考えられます。TREM-2は細胞膜に局在し、単回通過膜タンパク質です。TREM-2はミクログリアや単球などの免疫細胞で発現していますが、発現量はその組織や組織内の位置によって異なります。TREM-2の欠損は、ヒトでは前頭側頭型認知症、那須・ハコラ病、および最近ではアルツハイマー病のリスク増加と関連している可能性があります。
特異性
この抗体はマウスTREM-1またはTREM-3とは交差反応しません(カリフォルニア大学サンフランシスコ校William Seaman教授)。
免疫原
マウスTREM-2に対応するリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
この抗TREM-2抗体 クローン78は、ウエスタンブロッティング、ICC、フローサイトメトリー、阻害分析、IPでの使用について検証済みであり、TREM-2を検出できます。
免疫細胞染色:この抗体は、独立した研究所において、TRACP+破骨細胞中のTREM-2を検出しました(Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245)。
フローサイトメトリー:この抗体は、独立した研究所において、RAW264.7細胞中のTREM-2を検出しました(Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245)。
免疫沈降:この抗体は、独立した研究所において、マウスマクロファージライセート中のTREM-2を免疫沈降しました(Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38)。
阻害分析::BV2細胞またはC57BL/6破骨細胞をこの抗体で前処理すると、未処理およびアポトーシス性Neuro2A細胞の両方に応答した細胞活性化が有意に低下します(Hsieh, C. L., et al. (2009). J Neurochem. (109):4:1144-1156.; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
ヒト脾臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、ヒト脾臓組織ライセート10 µg中のTREM-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値約25 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG1κ抗体、150 mMのNaCl含有・保存剤無添加の0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN755:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peng Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 44-44 (2022-06-19)
Microglia plays crucial roles in Alzheimer's disease (AD) development. Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) in association with DAP12 mediates signaling affecting microglia function. Here we study the negative regulation of TREM2 functions by leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily
Yingjun Zhao et al.
Neuron, 97(5), 1023-1031 (2018-03-09)
Mutations in triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) have been linked to increased Alzheimer's disease (AD) risk. Neurobiological functions of TREM2 and its pathophysiological ligands remain elusive. Here we found that TREM2 directly binds to β-amyloid (Aβ) oligomers
Shih-Wei Chen et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2683, 53-68 (2023-06-10)
The generation of a homogeneous population of microglia from human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) is crucial to modeling neurological disorders, as well as the carrying out of drug screening and toxicity testing. Here, we provide a stepwise protocol for