Merck
03-0790
Sigma-Aldrich
ベンザルコニウムクロリド
SAJ first grade, 95-105%
別名:
アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロリド, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS番号:
Beilstein:
4062599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
グレード
SAJ first grade
アッセイ
95-105%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
03-0790-2-25G-J:
03-0790-5-500G-J:
試験成績書(COA)