グレード
SAJ special grade
蒸気密度
5.6 (vs air)
蒸気圧
30 mmHg ( 130 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
400 °F
expl. lim.
6.2 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
SMILES記法
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-2960-5-500ML-J:
07-2960-BULK-J:
試験成績書(COA)