Merck
07-2970
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセタート, ブチルジグリコールアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
204.26
Beilstein:
1771533
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
bp
245 °C (lit.)
密度
0.977 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
07-2970-5-500ML-J:
07-2970-BULK-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 19(9), 981-989 (1989-09-01)
1. The in vitro hydrolysis of DGBA in rat blood and its in vivo metabolism and disposition in male Sprague-Dawley rats were studied. 2. DGBA (5 mM) was hydrolysed in rat blood to diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) with a
J Laitinen et al.
Toxicology letters, 156(1), 117-126 (2005-02-12)
2-Methoxyacetic and 2-ethoxyacetic acids are well known toxic metabolites of 2-alkoxyethanols. The use of 2-alkoxyethanols is now restricted, and the regulations have forced manufacturers to find substitutive solvents, 2-(2-alkoxyethoxy)ethanols. 2-(2-Alkoxyethoxy)ethanols resemble 2-alkoxyethanols, and their most hazardous similarity is their ability
Delayed and immediate hypersensitivity to carbitols.
T A Dawson et al.
Contact dermatitis, 21(1), 52-53 (1989-07-01)