Merck
28-3360
Sigma-Aldrich
メタケイ酸ナトリウム 九水和物
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O3Si · 9H2O
CAS番号:
分子量:
284.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード:
CP
フォーム:
solid
グレード
CP
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
12.4 (10 g/L)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI Key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-3360-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)