コンテンツへスキップ
Merck

30-2400

Sigma-Aldrich

スズ

SAJ first grade, beads

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ first grade
フォーム:
beads

グレード

SAJ first grade

蒸気圧

0.01 hPa ( 1,224 °C)

フォーム

beads

反応適合性

reagent type: catalyst
core: tin

利用可能性

available only in Japan

抵抗性

11 μΩ-cm, 20°C

bp

2270 °C (lit.)

mp

231.9 °C (lit.)

密度

7.310 g/mL at 25 °C (lit.)

保管温度

15-25°C

SMILES記法

[Sn]

InChI

1S/Sn

InChI Key

ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N

関連するカテゴリー

保管分類コード

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

Jan Code

30-2400-2-25G-J:
30-2400-5-500G-J:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
Lun Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1213-1216 (2013-01-15)
Single-layer single-crystalline SnSe nanosheet with four-atomic thickness of ~1.0 nm and lateral size of ~300 nm is presented here by using a one-pot synthetic method. It is found that 1,10-phenanthroline plays an important role in determining the morphology of the
A Gassenq et al.
Optics express, 20(25), 27297-27303 (2012-12-25)
A surface-illuminated photoconductive detector based on Ge0.91Sn0.09 quantum wells with Ge barriers grown on a silicon substrate is demonstrated. Photodetection up to 2.2µm is achieved with a responsivity of 0.1 A/W for 5V bias. The spectral absorption characteristics are analyzed
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
Yu-Chun Chen et al.
Nanoscale, 5(6), 2254-2258 (2013-02-13)
A series of rutile-type (Ti,Sn)O2 solid solutions with nanorod architecture were successfully synthesized in this study by varying their calcination temperatures of tin-modified titanium dioxide (Sn/TiO2) nanocomposites under a nitrogen atmosphere. During the delithiation process, the (Ti,Sn)O2 nanorods obtained at

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)