Merck
00285
Sigma-Aldrich
1-Butylpyridinium bromide
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14BrN
CAS番号:
分子量:
216.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.2% water
SMILES記法
[Br-].CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00285-VAR-F:
00285-50G-F:
00285-BULK-F:
00285-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)