アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to faintly beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09415-50G:
09415-BULK:
09415-VAR:
09415-250G:
09415-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック