蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥98% (T)
フォーム
solid
損失
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
450 °C (lit.)
密度
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Boron carbon nitride nanosheet (BCN) by thermal condensation reaction with urea and melamine.
- Boron-doped reduced graphene oxide (B-rGO) via a chemical vapor deposition method.
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15678-VAR:
15678-BULK:
15678-250G:4548173956725
15678-1KG:4548173956718
15678-50G:4548173956732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)