Merck
32973
Supelco
ピラスルホトール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(5-ヒドロキシ-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-4-イル)[2-(メチルスルホニル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]メタノン, (5-ヒドロキシ-1,3-ジメチルピラゾール-4-イル)(α,α,α-トリフルオロ-2-メシル-p-トルイル)メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13F3N2O4S
CAS番号:
分子量:
362.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1nn(C)c(O)c1C(=O)c2cc(ccc2S(C)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H13F3N2O4S/c1-7-11(13(21)19(2)18-7)12(20)9-5-4-8(14(15,16)17)6-10(9)24(3,22)23/h4-6,21H,1-3H3
InChI Key
DWSPRBSLSXQIEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害剤であるピラスルホトールは、優れた作物選択性と同様に、雑草防除におけるその役割でよく知られています。
アプリケーション
ピラスルホトールは、以下の分析対象物の分析のための分析参照標準として使用できます。
  • 液体クロマトグラフィー-飛行時間型質量分析(LC-TOF-MS)による農産物。
  • タンデム質量分析(MS/MS)と組み合わせたLCによる野菜と果物。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Urinary system,Pancreas
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32973-100MG:
32973-VAR:
32973-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multi-residue screening method of acidic pesticides in agricultural products by liquid chromatography/time of flight mass spectrometry.
Akiyama Y, et al.
Journal of Pesticide Science, 0909020093-0909020093 (2009)
An efficient one-pot synthesis of 2-(aryloxyacetyl) cyclohexane-1, 3-diones as herbicidal 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase inhibitors.
Wang DW, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(47), 8986-8993 (2016)
Simultaneous determination of acidic pesticides in vegetables and fruits by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Shida SS, et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 50(3), 151-162 (2015)
Bo He et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(39), 10844-10852 (2019-09-19)
The discovery of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD, EC 1.13.11.27) inhibitors has been an active area of research due to their great potential as herbicides for weed control. Starting from the binding mode of known inhibitors of HPPD, a series of HPPD
Chandrima Shyam et al.
Frontiers in plant science, 11, 614618-614618 (2021-02-02)
Evolution of multiple herbicide resistance in Palmer amaranth across the United States is a serious challenge for its management. Recently, a Palmer amaranth population (KCTR; Kansas Conservation Tillage Resistant) from a long-term conservation tillage research project in Kansas, United States