グレード
for metal titration
品質水準
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98.0%
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
不純物
diphenylcarbazone, in accordance
≤0.1% insoluble matter in ethanol
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
170-175 °C (lit.)
170-175 °C
適合性
passes test for Hg detection
SMILES記法
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI Key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33152-10G:
33152-6X100G:
33152-6X10G:
33152-6X25G:
33152-BULK:
33152-100G:
33152-25G:
33152-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック