Merck
36392
Supelco
アセトアルデヒド 溶液
natural, 50 wt. % in ethanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
natural
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≥48.0% (acetaldehyde, T)
50 wt. % in ethanol
屈折率
n20/D 1.380
密度
0.868 g/mL at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetaldehyde comprises of a carbonyl group linked to a hydrogen atom. It is a well-known mutagen and carcinogen.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
Acetaldehyde has been used as a reference standard for the determination of acetaldehyde as a volatile constituent of extra virgin olive oil (EVOO) by gas chromatography coupled with ion mobility spectrometry (IMS).
It may be used as a reference standard for the detection of acetaldehyde which is formed as a pyrolysis product of tobacco additives and as endogenous aldehyde in human urine by gas chromatography-mass spectrometry technique.
アナリシスノート
acetaldehyde forms the diacetal in alcoholic solution
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36392-100ML:
36392-BULK:
36392-VAR:
36392-5ML:4548174003268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidative and inert pyrolysis on-line coupled to gas chromatography with mass spectrometric detection: On the pyrolysis products of tobacco additives
Paschke, Meike and Hutzler, Christoph and Henkler, Frank and Luch, Andreas
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 219(8), 780-791 (2016)
Key role of local acetaldehyde in upper GI tract carcinogenesis
Salaspuro, Mikko
Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology (2017)
Universities Press Dictionary Of Chem (1999)
Determination of volatile compounds by GC-IMS to assign the quality of virgin olive oil
Garrido-Delgado, Rocio and del Mar Dobao-Prieto, Maria and Arce, Lourdes and Valcarcel, Miguel
Food Chemistry, 187, 572-579 (2015)
Analysis of endogenous aldehydes in human urine by static headspace gas chromatography-mass spectrometry
Serrano, Maria and Gallego, Mercedes and Silva, Manuel
Journal of Chromatography A, 1437, 241-246 (2016)