蒸気密度
3.45 (vs air)
蒸気圧
2.35 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
639 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
89-90 °C (lit.)
密度
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Ambient air samples by thermal desorption-gas chromatography (TD-GC) in conjunction with Deans-switch cutting technique.
- Exhaled air samples by GC combined with mass spectrometry (MS) operating under the selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Indoor and outdoor air samples by adsorption using sorbent tubes, followed by analysis using TD-GC-MS with electron impact (EI) ionization.
- Commercial reagent samples by high resolution GC using graphene-zeolite imdidazole framework (ZIF8) as a stationary phase.
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41085-5ML:
41085-BULK:
41085-VAR:
41085-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック