組成
L-asparagine, 2.25 g/L
magnesium citrate, 0.375 g/L
magnesium sulfate, 0.15 g/L
malachite green, 0.25 g/L
monopotassium phosphate, 1.5 g/L
potato flour, 18.75 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycobacteria
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63237-VAR-F:
63237-500G-F:
63237-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.