製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
6.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycobacteria
関連するカテゴリー
詳細
Middlebrook 7H10寒天ベースは、Mycobacterium tuberculosis(結核菌)の単離、培養、感受性試験に推奨されます。Middlebrook培地は、マイコバクテリウム属の増殖を促す多数の無機塩で構成されています。クエン酸ナトリウムから生成されたクエン酸は、溶液中の無機カチオンの維持に役立ちます。グリセロールは炭素とエネルギーを供給します。Middlebrook OADC増殖サプリメント(M0678)には、オレイン酸、ウシアルブミン、塩化ナトリウム、デキストロースおよびカタラーゼが含まれます。オレイン酸およびその他の長鎖脂肪酸は、マイコバクテリウム属の代謝に不可欠です。一部の遊離脂肪酸は、マイコバクテリアに対して毒性を持ちますが、アルブミンはそれらの脂肪酸に結合して、マイコバクテリアに対する毒性作用を防ぎます。デキストロースはエネルギー源です。カタラーゼは有毒な過酸化物を中和します。マラカイトグリーンは部分的にその他の細菌を阻害します。
アプリケーション
Middlebrook 7H10寒天ベースは、Mycobacterium tuberculosis(結核菌)の単離、培養、感受性試験に使用される選択培地です。マイコバクテリアは、ブロス培地で最も迅速に成長するため、細菌種の一次分離を実施できます。安価で、準備が簡単で、培養による抗酸性のマイコバクテリウム属菌の早期検出に役立ちます。
構成
成分(g/L)
硫酸アンモニウム、0.50
L-グルタミン酸、0.50
リン酸一カリウム、1.50
リン酸二ナトリウム、1.50
クエン酸ナトリウム、0.40
クエン酸鉄アンモニウム、0.04
硫酸マグネシウム、0.025
塩化カルシウム、0.0005
硫酸亜鉛、0.001
硫酸銅、0.001
ピリドキシン塩酸塩、0.001
ビオチン、0.0005
マラカイトグリーン、0.00025
寒天、15.00
硫酸アンモニウム、0.50
L-グルタミン酸、0.50
リン酸一カリウム、1.50
リン酸二ナトリウム、1.50
クエン酸ナトリウム、0.40
クエン酸鉄アンモニウム、0.04
硫酸マグネシウム、0.025
塩化カルシウム、0.0005
硫酸亜鉛、0.001
硫酸銅、0.001
ピリドキシン塩酸塩、0.001
ビオチン、0.0005
マラカイトグリーン、0.00025
寒天、15.00
調製ノート
蒸留水900 mLに19.47 gのMiddlebrook 7H10 Agar Baseを懸濁させます。5 mLのグリセロール(カタログ番号49767)を加えます。沸騰させて培地を完全に溶かします。三角フラスコに180 mLの量で分注し、15 lbsの圧力(121°C)で10分間オートクレーブ滅菌します。45°Cに冷却し、無菌的に20 mLのMiddlebrook OADC Growth Supplement(カタログ番号M0678)を加えます。十分に混合し、スクリューキャップ付きチューブ内に注ぎます。注:接種の前後、調製した培地は暗所で保管してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
M0303-VAR:
M0303-500G:
M0303-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A biocide-free mineral oil nanoemulsion exhibiting strong bactericidal activity against Mycobacterium immunogenum and Pseudomonas aeruginosa
International Biodeterioration & Biodegradation, 70, 66-73 (2012)
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology (1990)
Cell systems, 12(1), 92-101 (2020-11-20)
Machine learning can infer how protein sequence maps to function without requiring a detailed understanding of the underlying physical or biological mechanisms. It is challenging to apply existing supervised learning frameworks to large-scale experimental data generated by deep mutational scanning
Agreement of Middle brook 7H10 with Lowenstein Jensen and accuracy of the Sensititre MYCOTB plate using either method as a reference standard for Mycobacterium tuberculosis first line drug susceptibility testing
PLoS ONE, 13(6), e0199638-e0199638 (2018)
Cell, 178(3), 600-611 (2019-07-28)
The eukaryotic replicative helicase CMG is a closed ring around double-stranded (ds)DNA at origins yet must transition to single-stranded (ss)DNA for helicase action. CMG must also handle repair intermediates, such as reversed forks that lack ssDNA. Here, using correlative single-molecule
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.