製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
6.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
mycobacteria
詳細
Middlebrook 7H9ブロスベースは、マイコバクテリアの適正な増殖に必要な元素であるカリウム、硫黄、マグネシウム、リンを供給する無機化合物を含んでいます。Middlebrook ADC増殖サプリメントと併用するこの培地は、マイコバクテリア菌種の最適な増殖に推奨されます。
Middlebrook ADC増殖サプリメント(製品番号M0553)には、ウシアルブミン、デキストロース、カタラーゼが含まれています。デキストロースはエネルギーを供給し、アルブミンがマイコバクテリアを毒物から守り、カタラーゼが有害なラジカルを切断します。
マイコバクテリアは、ブロス培地で最も迅速に成長するため、細菌種の一次分離はMiddlebrook 7H9ブロスベースで実施できます。
アプリケーション
構成
硫酸アンモニウム、0.50
りん酸二ナトリウム、2.50
りん酸一カリウム、1.00
クエン酸ナトリウム、0.10
硫酸マグネシウム、0.05
塩化カルシウム、0.0005
硫酸亜鉛、0.001
硫酸銅、0.001
クエン酸鉄アンモニウム、0.04
L-グルタミン酸、0.50
ピリドキシン、0.001
ビオチン、0.0005
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M0178-VAR:
M0178-BULK:
M0178-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.